Learn More
CD14 Mouse anti-Human, BUV805, Clone: M5E2, BD
Mouse Monoclonal Antibody
330.48 CHF - 555.90 CHF
Spezifikation
Antigen | CD14 |
---|---|
Klon | M5E2 |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Konjugat | Brilliant Ultraviolet 805 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15834519
|
BD Biosciences
565780 |
25 Tests |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15824519
|
BD Biosciences
565779 |
100 Tests |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
The M5E2 monoclonal antibody specifically binds to CD14, a 53–55 kDa glycosylphosphatidylinositol (GPI)-anchored single chain glycoprotein expressed at high levels on monocytes. Additionally, the anti-CD14 antibody reacts with interfollicular macrophages, reticular dendritic cells, and some Langerhans cells. CD14 has been identified as a high affinity cell-surface receptor for complexes of lipopolysaccharide (LPS) and serum LPS-binding protein, LPB.
The antibody was conjugated to BD Horizon BUV805 which is part of the BD Horizon Brilliant™ Ultraviolet family of dyes. This dye is a tandem fluorochrome of BD Horizon BUV395 with an Ex Max of 348nm and an acceptor dye with an Em Max at 805 nm. BD Horizon Brilliant BUV805 can be excited by the ultraviolet laser (355 nm) and detected with a 820/60 filter and a 770LP.
Spezifikation
CD14 | |
Flow Cytometry | |
Brilliant Ultraviolet 805 | |
RUO | |
Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide. | |
IgG2a κ | |
Affinity Purified | |
LPS receptor; LPS-R; Myeloid cell-specific leucine-rich glycoprotein |
M5E2 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Baboon, Canine, Cynomolgus, Human, Rhesus Monkey | |
Human CD14 Protein | |
Primary | |
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. |
For Research Use Only.