missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Amphetamine, Mouse, Clone: 3B71D5, Abnova™

Artikelnummer. 16043526
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16043526 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16043526 Lieferant Abnova Lieferanten-Nr. MAB1538.1mg
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    794.00 CHF
    783.93 CHF / 1 Milligramm
    Sparen 10.07 CHF
    1% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse monoclonal antibody raised against Amphetamine.

Spezifikation

Antigen Amphetamine
Anwendungen ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 3B71D5
Konjugat Unconjugated
Beschreibung Mouse monoclonal antibody raised against Amphetamine.
Verdünnung The optimal working dilution should be determined by the end user.
Zusammensetzung In 15mM potassium phosphate buffer, 0.85% NaCl, pH 7.2 (0.05% sodium azide)
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Amphetamine conjugated with BSA.
Menge 1 mg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Testspezifität This antibody react with Amphetamine and shows low cross-reactivity (less than 0.01%) against Methamphetamine.
Inhalt und Lagerung Store at 4°C. For long term storage store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Form Liquid
Isotype IgG2b
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.