missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Mouse alpha-Fetoprotein/AFP DuoSet ELISA
Beschreibung
Includes
Capture antibody, detection antibody, recombinant standard, streptavidin conjugated to horseradish-peroxidase (Streptavidin-HRP) and development protocols
The Mouse alpha-Fetoprotein/AFP DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies mouse alpha-Fetoprotein/AFP.
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 1 Kit (für 5 Platten) |
| Spezies | Mouse |
| Konjugat | Biotin |
| Bindungsziel | alpha-Fetoprotein/AFP |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA |
| Gen-ID (Entrez) | 174 |
| Synonym | AFP, Alpha-1-fetoprotein, Alpha-fetoglobulin, alpha-fetoprotein, DSCAM2, FETA, HP, HPAFP |
| Inhalt und Lagerung | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?