Learn More
R&D Systems™ Mouse 2310057J18Rik (NP_080612) VersaClone cDNA
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NP_080612 |
| Gen-ID (Entrez) | 67719 |
| Inhalt und Lagerung | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Spezies | Mouse |
| Menge | 10 μg |