Learn More
Jenway™ Gegossenes Küvettengestell
Artikelnummer. 11434839
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
Küvetten (10 x 10 mm)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11434839
Marke: Jenway™ 9961035
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Fasst 16 Küvetten, 10 x 10 mm
Zur Verwendung mit Spektralphotometern der Serie Jenway 63 und 67
Spezifikation
Aufnahmevermögen Küvetten (10 x 10 mm)
Positionen 16
Zur Verwendung mit (Geräte) Jenway 63 und 67 Serie Spektrophotometer