Learn More
Wheaton™ Motor
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Drehzahlbereich:
28rpm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Drehzahlbereich | 28rpm |
| Spannung | 90 VDC |
| Durchmesser (metrisch) | Schaft: 7,9 mm |