Learn More
uvex Motion S1-SRC-Sicherheitsschuhe mit Perforierungen
Artikelnummer. 15378312 Alle ansehen Uvex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
40
41
43
44
Farbe:
Schwarz, Silber
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Farbe Packungsgröße
15378312 44 Schwarz, Silber 1 Stück
15338312 40 Schwarz, Silber 1 Stück
15348312 41 Schwarz, Silber 1 Stück
15368312 43 Schwarz, Silber 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15378312 Lieferant uvex Lieferanten-Nr. 6989844
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    127.00 CHF
    124.85 CHF / 1 Stück
    Sparen 2.15 CHF
    1% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Besonders leichte Sicherheitsschuhe aus synthetischen Materialien im sportlichen Design, die sich für alle Personen mit Chromallergie eignen.Schutzklasse S1 gemäß EN ISO 20345:2011 mit zusätzlicher Kennzeichnung für ausgezeichnete Rutschfestigkeit (SRC).
  • Leichte S1-Sicherheitsschuhe mit Climazone Klimamanagement-Technologie
  • Hergestellt aus synthetischen Materialien und dadurch geeignet für Personen mit Chromallergie
  • Schutzklasse S1 gemäß EN ISO 20345:2011 mit zusätzlicher Kennzeichnung für ausgezeichnete Rutschfestigkeit (SRC)
  • Erfüllt die ESD-Spezifikation mit einem Entlüftungswiderstand von unter 35 Megaohm
  • Selbstreinigende, leichte PU-Außensohle mit optimaler Abriebfestigkeit, Stoßdämpfung und ausgezeichneter Rutschfestigkeit
  • Zehenkappe aus Stahl mit stabilisierender Anti-Twist-Fersenkappe zum Schutz vor Knöchelverrenkung
  • Alle Sohlen sind frei von Silikonen, Plastifizierern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
  • Antistatische Uvex 3D Hydroflex™ Schaumstoff-Einlegesohle für optimale Stoßdämpfung um Ferse und Vorderfuß
  • Elastische Schnürsenkel für schnelle, individuelle Anpassung
  • Geeignet für orthopädische Anpassungen und Einlegesohlen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Schwarz, Silber
Auskleidungsmaterial Abstandgitter
Material Microvelours
Größe 44
Sohlenmaterial Polyurethan mit doppelter Dichte (PU)
Zehenmaterial Stahl
Breite (metrisch) 11 cm
Geschlecht Herren
Beständig gegen Öl, Benzin
Modell Motion S1 SRC
Knöchelform Trainer
Waterproof Nein
EN ISO 20345 S1
Produkttyp ESD-Sicherheitsschuh