Learn More
uvex Motion S1-SRC-Sicherheitsschuhe mit Perforierungen
Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe:
40
41
43
44
Farbe:
Schwarz, Silber
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Leichte S1-Sicherheitsschuhe mit Climazone Klimamanagement-Technologie
- Hergestellt aus synthetischen Materialien und dadurch geeignet für Personen mit Chromallergie
- Schutzklasse S1 gemäß EN ISO 20345:2011 mit zusätzlicher Kennzeichnung für ausgezeichnete Rutschfestigkeit (SRC)
- Erfüllt die ESD-Spezifikation mit einem Entlüftungswiderstand von unter 35 Megaohm
- Selbstreinigende, leichte PU-Außensohle mit optimaler Abriebfestigkeit, Stoßdämpfung und ausgezeichneter Rutschfestigkeit
- Zehenkappe aus Stahl mit stabilisierender Anti-Twist-Fersenkappe zum Schutz vor Knöchelverrenkung
- Alle Sohlen sind frei von Silikonen, Plastifizierern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- Antistatische Uvex 3D Hydroflex™ Schaumstoff-Einlegesohle für optimale Stoßdämpfung um Ferse und Vorderfuß
- Elastische Schnürsenkel für schnelle, individuelle Anpassung
- Geeignet für orthopädische Anpassungen und Einlegesohlen
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Schwarz, Silber |
| Auskleidungsmaterial | Abstandgitter |
| Material | Microvelours |
| Größe | 43 |
| Sohlenmaterial | Polyurethan mit doppelter Dichte (PU) |
| Zehenmaterial | Stahl |
| Breite (metrisch) | 11 cm |
| Geschlecht | Herren |
| Beständig gegen | Öl, Benzin |
| Modell | Motion S1 SRC |
| Mehr anzeigen |