Learn More
Motic™ Moticam X3
Click to view available options
Pixel:
2,0 x 2,0 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Übertragung von Livebildern mit bis zu 30 Bildern pro Sekunde
- Erfasst Bilder mit 4,0 MP
- Kompakte WLAN-Kamera
- Ermöglicht die gemeinsame Nutzung von Bildern auf bis zu 6 Geräten gleichzeitig
- Leistungsstarke Lösung mit hoher Auflösung, die Ihr Mikroskop in eine WLAN-Station verwandelt
- Melden Sie sich mit Ihrem Tablet oder Smartphone an, nehmen Sie Ihre Bilder mit der kostenlosen MotiConnect App auf und bearbeiten und speichern Sie sie
- Nutzen Sie Ihre Motic Images Plus 3.0-Software zur weiteren Bildverarbeitung.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Enthält CS-Ringadapter, fokussierbares Objektiv, 30 mm- und 38 mm-Okularadapter, USB 2.0-Kabel, Motic 4-Punkt-Kalibrierungs-Objektträger, Makroschlauch, Motic Images Plus 3.0 für PC/OSX/Linux |
| Enthält | Software:Motic Images Plus 3.0 für Windows, OSX und Linux, MotiConnect App für iOS und Android |
| Pixel | 2,0 x 2,0 μm |
| Auflösung | 4 MP (2592 x 1520 Pixel) |
| Arten von Sensoren | CMOS |