Learn More
Heinz Herenz Mörtel-Pressglas
Artikelnummer. 30158401
Ansicht ändern
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
80 mm
Packungsgröße:
12 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch) Packungsgröße
30158401 80 mm 12 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30158401 Lieferant Heinz Herenz Lieferanten-Nr. 1070580
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    609.00 CHF
    478.84 CHF / 12 Stück
    Sparen 130.16 CHF
    21% Rabatt
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mörtel mit 80 mm Außendurchmesser. Gepresstes Glas.
  • Mörtel, Pressglas
  • 80 mm Außendurchmesser
  • Porzellan
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Außendurchmesser (metrisch) 80 mm
Produkttyp Mörser und Stiel
Material Glas
Ausführung Unglasiert
Kapazität (metrisch) 80 mm