missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Morpholin, TRC

Artikelnummer. 30003736
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mL
Packungsgröße:
50 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30003736 50 mL 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30003736 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM72372550ML
 Eingeschränkter Artikel

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 110-91-8
Summenformel C4 H9 N O
Molekulargewicht (g/mol) 87.12
Synonym Morpholine, Molsidomine Imp. E (EP), Morpholine (8CI, 9CI, ACI), 1-Oxa-4-azacyclohexane, 2H-1,4-Oxazine, tetrahydro-, 4H-1,4-Oxazine, tetrahydro-, BASF 238, Diethylene imidoxide, Diethylene oximide, Diethylenimide oxide, Drewamine, NSC 9376, p-Isoxazine, tetrahydro-, Tetrahydro-1,4-oxazine, Tetrahydro-2H-1,4-oxazine, Tetrahydro-p-oxazine
IUPAC-Name Morpholin
SMILES C1COCCN1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Morpholine
Menge 50 mL
InChI-Formel InChI=1S/C4H9NO/c1-3-6-4-2-5-1/h5H,1-4H2
Formelmasse 87.0684
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.