Learn More
Morpholin-4-Carboximidamid-Hydrojodid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10492484
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10492484 5 g 5 Gramm
10095182 250 mg 250 Milligramm
10463163 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10492484 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. KM00640DE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 102392-87-0
Summenformel C5H12IN3O
Molekulargewicht (g/mol) 257.075
InChI-Schlüssel LJQSGLRGQQZIMF-UHFFFAOYSA-N
Synonym morpholine-4-carboximidamide hydroiodide, c5h11n3o.hi, morpholine-4-carboxamidine, iodide, morpholine-4-carboxamidine hydroiodide
PubChem CID 2778396
IUPAC-Name Morpholin-4-carboximidamid;hydroiodid
SMILES C1COCCN1C(=N)N.I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Morpholine-4-carboximidamide hydroiodide
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 257.07
Reinheit (%) Tech.
Güte Technisch