Learn More
Morin, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11494921 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11494921 5 g
11404931 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11494921 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215573305
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 480-16-0
Summenformel C15H10O7
Molekulargewicht (g/mol) 302.238
InChI-Schlüssel YXOLAZRVSSWPPT-UHFFFAOYSA-N
Synonym morin, aurantica, calico yellow, al-morin, toxylon pomiferum, bois d,arc, morin hydrate, 2',3,4',5,7-pentahydroxyflavone, osage orange, osage orange extract
PubChem CID 5281670
ChEBI CHEBI:75092
IUPAC-Name 2-(2,4-DiHydroxyphenyl)-3,5,7-TriHydroxychromen-4-on
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)O)C2=C(C(=O)C3=C(C=C(C=C3O2)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Morin
Farbe Gelb bis Braun
Menge 5 g
Formelmasse 302.2
Physikalische Form Pulver