Learn More
Morin-Hydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10589643 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10589643 5 g Glasflasche 5 Gramm
10633732 10 g Glasflasche 10 Gramm
10474575 50 g Glasflasche 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10589643 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 354000050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 654055-01-3 | C15H10O7 | 302.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 654055-01-3 , 480-16-0
Summenformel C15H10O7
Molekulargewicht (g/mol) 302.24
MDL-Nummer MFCD00217054
InChI-Schlüssel YXOLAZRVSSWPPT-UHFFFAOYSA-N
Synonym morin hydrate, morinhydrate, bois d,arc hydrate, 2-2,4-dihydroxyphenyl-3,5,7-trihydroxy-4h-chromen-4-one hydrate, morin hydrate, powder, morin flavonol, morin hydrate aurantica, 2-2,4-dihydroxyphenyl-3,5,7-trihydroxy-chromen-4-one hydrate, 2 inverted exclamation marka,3,4 inverted exclamation marka,5,7-pentahydroxyflavone
PubChem CID 16219651
IUPAC-Name 2-(2,4-Dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxychromen-4-on; Hydrat
SMILES OC1=CC(O)=C(C=C1)C1=C(O)C(=O)C2=C(O)C=C(O)C=C2O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Morin hydrate
Schmelzpunkt 300.0°C
Farbe Gelb bis Braun
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Beilstein 18, 239
Merck Index 14, 6269
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in boiling water, soluble in organic solvents
Formelmasse 302.24
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Morin hydrate
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
  • P501-Inhalt/Behälter einer genehmigten De zuführen.