Learn More
Morin-Hydrat, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10474575
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
654055-01-3, 480-16-0
C15H10O7
302.24
MFCD00217054
YXOLAZRVSSWPPT-UHFFFAOYSA-N
morin hydrate, morinhydrate, bois d,arc hydrate, 2-2,4-dihydroxyphenyl-3,5,7-trihydroxy-4h-chromen-4-one hydrate, morin hydrate, powder, morin flavonol, morin hydrate aurantica, 2-2,4-dihydroxyphenyl-3,5,7-trihydroxy-chromen-4-one hydrate, 2 inverted exclamation marka,3,4 inverted exclamation marka,5,7-pentahydroxyflavone
16219651
2-(2,4-Dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxychromen-4-on; Hydrat
OC1=CC(O)=C(C=C1)C1=C(O)C(=O)C2=C(O)C=C(O)C=C2O1
654055-01-3, 480-16-0
C15H10O7
302.24
MFCD00217054
YXOLAZRVSSWPPT-UHFFFAOYSA-N
morin hydrate, morinhydrate, bois d,arc hydrate, 2-2,4-dihydroxyphenyl-3,5,7-trihydroxy-4h-chromen-4-one hydrate, morin hydrate, powder, morin flavonol, morin hydrate aurantica, 2-2,4-dihydroxyphenyl-3,5,7-trihydroxy-chromen-4-one hydrate, 2 inverted exclamation marka,3,4 inverted exclamation marka,5,7-pentahydroxyflavone
16219651
2-(2,4-Dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxychromen-4-on; Hydrat
OC1=CC(O)=C(C=C1)C1=C(O)C(=O)C2=C(O)C=C(O)C=C2O1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Morin hydrate
Schmelzpunkt 300.0°C
Farbe Gelb bis Braun
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Menge 50 g
Beilstein 18, 239
Merck Index 14, 6269
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in boiling water, soluble in organic solvents
Formelmasse 302.24
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Morin hydrate
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.