Learn More
Mordant Black 11 (Technical Grade), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Eriochrome Black T |
| CAS | 1787-61-7 |
| Summenformel | C20 H12 N3 O7 S . Na |
| Menge | 10 g |
| Synonym | Mordant Black 11 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C20H13N3O7S.Na/c24-17-10-18(31(28,29)30)15-9-12(23(26)27)6-7-14(15)19(17)22-21-16-8-5-11-3-1-2-4-13(11)20(16)25;/h1-10,24-25H,(H,28,29,30);/q;+1/p-1/b22-21+; |
| SMILES | [Na+].Oc1cc(c2cc(ccc2c1N=Nc3ccc4ccccc4c3O)[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)[O-] |
| IUPAC-Name | sodium;3-hydroxy-4-[(E)-(1-hydroxynaphthalen-2-yl)diazenyl]-7-nitronaphthalene-1-sulfonate |
| Molekulargewicht (g/mol) | 461.38 |
| Formelmasse | 461.0294 |