Learn More
MOPS Natriumsalz Kristallin MP Biomedicals
Artikelnummer. 11426081 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
Artikelnummer. 11426081
Marke: MP Biomedicals 0219067091
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
Chemischer Name oder Material MOPS-Natriumsalz
CAS 71119-22-7
Physikalische Form Kristallin
Menge 1 kg
Summenformel C7H14NNaO4S
Synonym 3-[N-morpholino]Propansulfonsäure
InChI-Schlüssel MWEMXEWFLIDTSJ-UHFFFAOYSA-M
SMILES C1COCCN1CCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
IUPAC-Name Natrium;3-Morpholin-4-Ylpropan-1-Sulfonat
Molekulargewicht (g/mol) 231.242
PubChem CID 3859613
Formelmasse 231.2