Learn More
MOPS Natriumsalz, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10651643 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 10651643
Marke: Thermo Scientific Acros 352590250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 71119-22-7 | C7H14NNaO4S | 231.242 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Biologischer Puffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
Summenformel C7H14NNaO4S
Molekulargewicht (g/mol) 231.242
MDL-Nummer MFCD00064350
InChI-Schlüssel MWEMXEWFLIDTSJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym 3-(4-Morpholino)propanesulfonic acid sodium salt
PubChem CID 3859613
IUPAC-Name Natrium;3-Morpholin-4-Ylpropan-1-Sulfonat
SMILES C1COCCN1CCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material MOPS sodium salt
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 98%
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Formelmasse 231.25
Reinheit (%) 98%