missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Melford MOPS, Sodium Salt

Artikelnummer. p-200087262
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
500 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30018538

Marke: Melford M920401000.0

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MOPS Sodium Salt, also known as 3-(N-Morpholino) propanesulfonic acid sodium salt, is a chemical compound that plays a significant role in the life science marketplace.

MOPS Sodium Salt, also known as 3-(N-Morpholino) propanesulfonic acid sodium salt, is a chemical compound that plays a significant role in the life science marketplace. It is a zwitterionic buffer commonly used in biological and biochemical research and is primarily utilized as a buffering agent to maintain a stable pH in various experimental procedures.

It is particularly effective in the pH range of 6.5 to 7.9, making it suitable for applications requiring slightly acidic to neutral pH conditions. MOPS Sodium Salt is commonly used in protein purification, enzyme assays, nucleic acid research, and electrophoresis techniques where a specific pH range needs to be maintained. Its buffering capacity and stability within the desired pH range make it valuable in these applications.

One of the significant advantages of MOPS Sodium Salt is its compatibility with biological systems and enzymes. It exhibits minimal interference with enzymatic activity and other biological processes, ensuring reliable and accurate results.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material MOPS, Sodium Salt
CAS 71119-22-7
Menge 1 kg
Summenformel C7H14NO4SNa
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt