Learn More
MOPS, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11493610 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
10 Gramm
100 Gramm
250 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11493610 250 g 250 Gramm
11473610 10 g 10 Gramm
11483610 100 g 100 Gramm
11403620 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11493610 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210237083
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    288.00 CHF
    274.01 CHF / 250 Gramm
    Sparen 13.99 CHF
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 1132-61-2
Summenformel C7H15NO4S
Molekulargewicht (g/mol) 209.26
MDL-Nummer MFCD00006183
InChI-Schlüssel DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-Morpholinpropansulfonsäure, 3-(N-morpholino)Propansulfonsäure
PubChem CID 70807
ChEBI CHEBI:44115
SMILES [O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material MOPS
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 100.4 %
IUPAC-Name 3-Morpholin-4-Ylpropan-1-Sulfonsäure
Formelmasse 209.3