Learn More
MOPS, freie Säure, 100.2%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11406591 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11406591 25 g -
11416591 100 g 100 Gramm
11426591 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11406591 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219483725
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-08-2026
Chemische Identifikatoren
CAS 1132-61-2
Summenformel C7H15NO4S
Molekulargewicht (g/mol) 209.26
MDL-Nummer MFCD00006183
InChI-Schlüssel DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-[N-Morpholino]propanesulfonic acid
PubChem CID 70807
ChEBI CHEBI:44115
SMILES [O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material MOPS
Menge 25 g
IUPAC-Name 4-(3-Sulfonatoethyl)morpholin-4-ium
Formelmasse 209.3
Reinheit (%) 1.002