Learn More
Thermo Scientific Chemicals MOPS, 99.5 %, für die Molekularbiologie, DNAse-, RNase- und Protease-frei, für Peptidsequenzierung
Artikelnummer. 10389893 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10389893 500 g Glasflasche 500 Gramm
10142871 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10389893 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 327665000
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1132-61-2 | C7H15NO4S | 209.26 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Biologischer Puffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1132-61-2
Summenformel C7H15NO4S
Molekulargewicht (g/mol) 209.26
MDL-Nummer MFCD00006183
InChI-Schlüssel DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-(N-Morpholino)propanesulfonic acid
PubChem CID 70807
ChEBI CHEBI:44115
IUPAC-Name 3-Morpholin-4-Ylpropan-1-Sulfonsäure
SMILES [O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1
Spezifikation
Extinktion (0.1 M aq. soln.)
Chemischer Name oder Material MOPS
Extinktionsbedingungen (0.1M aq. soln.)
Namenshinweis DNAse, RNAse and Protease Free
Schmelzpunkt 277.0°C to 282.0°C
CAS Min. % 99.4
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß
pH 3.0 to 4.5 (1% soln. at 25°C)
Physikalische Form Pulver
Menge 500 g
Flammpunkt 116°C
Prozentgehaltsbereich 99.50%
Infrarotspektrum Echt
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (105°C)
Verpackung Glasflasche
Merck Index 15, 6352
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser:1.000 g/l (20 °C).Andere Löslichkeiten:<10 g/l Ethanol (20 °C)
Formelmasse 209.26
Reinheit (%) 99.5%
Güte Molekularbiologie