Learn More
MOPS, ≥98.5 % (trockene Basis), UltraPure, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15845178 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15845178 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
15885318 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15845178 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. J19256.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    81.56 CHF
    73.65 CHF / 100 Gramm
    Sparen 7.91 CHF
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1132-61-2 | C7H15NO4S | 209.26 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1132-61-2
Summenformel C7H15NO4S
Molekulargewicht (g/mol) 209.26
MDL-Nummer MFCD00006183
InChI-Schlüssel DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-[N-Morpholino]propane sulfonic Acid
PubChem CID 70807
ChEBI CHEBI:44115
IUPAC-Name 3-Morpholin-4-Ylpropan-1-Sulfonsäure
SMILES C1COCCN1CCCS(=O)(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material MOPS
Schmelzpunkt 277°C to 280°C (decomposition)
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 100 g
Flammpunkt 110 °C
Hinweise zum Prozentgehalt Trockene Basis
Strukturformel HO3S(CH2)3(C4H8NO)
Verpackung Kunststoffflasche
Beilstein 1106776
Formelmasse 209.26
Reinheit (%) ≥98.5%