Learn More
MOPS, 101 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11416081 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
Artikelnummer. 11416081
Marke: MP Biomedicals 0219067083
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 71119-22-7
Summenformel C7H14NNaO4S
Molekulargewicht (g/mol) 231.242
InChI-Schlüssel MWEMXEWFLIDTSJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym 3-[N-morpholino]Propansulfonsäure
PubChem CID 3859613
IUPAC-Name Natrium;3-Morpholin-4-Ylpropan-1-Sulfonat
SMILES C1COCCN1CCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material MOPS
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 1.01
Formelmasse 231.2