Learn More
Thermo Scientific Chemicals MOPS, 1.0 M Pufferlösung, pH 7.5
Artikelnummer. 15494339
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mL
500 mL
Packungsgröße:
250 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15494339 500 mL 500 Milliliter
15484339 250 mL 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15494339 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J61843.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    223.38 CHF
    183.65 CHF / 500 Milliliter
    Sparen 39.73 CHF
    17% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1132-61-2 | C7H15NO4S | 209.26 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1132-61-2
Summenformel C7H15NO4S
Molekulargewicht (g/mol) 209.26
MDL-Nummer MFCD00006183
InChI-Schlüssel DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 70807
ChEBI CHEBI:44115
IUPAC-Name 3-Morpholin-4-Ylpropan-1-Sulfonsäure
SMILES [O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material MOPS buffer soln.
Farbe Farblos
Konzentration 1,0 M Pufferlösung
pH 7.5
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 500 mL