Learn More
Thermo Scientific Chemicals MOPS, 0.5 M Pufferlösung, pH 7.5
Catalog Number p-7042532
46.89 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
100 mL
250 mL
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1132-61-2
C7H15NO4S
209.26
MFCD00006183
DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
70807
CHEBI:44115
3-Morpholin-4-Ylpropan-1-Sulfonsäure
[O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1132-61-2
C7H15NO4S
209.26
MFCD00006183
DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
70807
CHEBI:44115
3-Morpholin-4-Ylpropan-1-Sulfonsäure
[O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1
MOPS is frequently used as a buffering agent in biology and biochemistry. It used widely for polyacrylamide gel electrophoresis. It is used as a A morpholino propanesulfonic acid buffer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
MOPS kommt häufig als Pufferlösung in der Biologie und Biochemie zum Einsatz. Sie wurde häufig für die Polyacrylamid-Gelelektrophorese verwendet. Sie wird als Morpholino-Propansulfonsäure-Puffer verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Die Verwendung oberhalb von 20 mM bei der Säugetierzellkulturarbeit wird nicht empfohlen. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und starken Basen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material MOPS buffer soln.
Konzentration 0,5 mM Pufferlösung
pH 7.5
Physikalische Form Flüssig
Menge 100 mL
Geruch Odorless
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.