Learn More
Thermo Scientific Chemicals MOPS, 0.5 M Pufferlösung, pH 7.5
Artikelnummer. 15435149
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
250 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15435149 100 mL 100 Milliliter
15445149 250 mL 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15435149 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J62839.AE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72.02 CHF
    64.65 CHF / 100 Milliliter
    Sparen 7.37 CHF
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 31-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 1132-61-2 | C7H15NO4S | 209.26 g/mol
MOPS is frequently used as a buffering agent in biology and biochemistry. It used widely for polyacrylamide gel electrophoresis. It is used as a A morpholino propanesulfonic acid buffer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
MOPS kommt häufig als Pufferlösung in der Biologie und Biochemie zum Einsatz. Sie wurde häufig für die Polyacrylamid-Gelelektrophorese verwendet. Sie wird als Morpholino-Propansulfonsäure-Puffer verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Die Verwendung oberhalb von 20 mM bei der Säugetierzellkulturarbeit wird nicht empfohlen. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und starken Basen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1132-61-2
Summenformel C7H15NO4S
Molekulargewicht (g/mol) 209.26
MDL-Nummer MFCD00006183
InChI-Schlüssel DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 70807
ChEBI CHEBI:44115
IUPAC-Name 3-Morpholin-4-Ylpropan-1-Sulfonsäure
SMILES [O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material MOPS buffer soln.
Konzentration 0,5 mM Pufferlösung
pH 7.5
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 100 mL
Geruch Geruchsneutral
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.