Learn More
Thermo Scientific Chemicals MOPS, 0.5 M Pufferlösung, pH 7.0
Product Code. 15483109
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
250 mL
Unit Size:
100 Milliliter
250 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
15483109 100 mL 100 Milliliter
15493109 250 mL 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15483109 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. J60328.AE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.01 CHF
    69.65 CHF / 100 Milliliter
    Sparen 8.36 CHF
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-08-2026
Add to basket
CAS: 1132-61-2 | C7H15NO4S | 209.26 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1132-61-2
Summenformel C7H15NO4S
Molekulargewicht (g/mol) 209.26
MDL-Nummer MFCD00006183
InChI-Schlüssel DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 70807
ChEBI CHEBI:44115
IUPAC-Name 3-Morpholin-4-Ylpropan-1-Sulfonsäure
SMILES [O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1
Specifications
Chemischer Name oder Material MOPS buffer soln.
Konzentration 0,5 mM Pufferlösung
pH 7.0
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 100 mL