Learn More
Montmorillonite K-10, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15397390 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
5 Kilogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15397390 5 kg 5 Kilogramm
15250309 100 g 100 Gramm
15387390 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15397390 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 456070050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1318-93-0 | Al2H2O12Si4 | 360.307 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1318-93-0
Summenformel Al2H2O12Si4
Molekulargewicht (g/mol) 360.307
InChI-Schlüssel GUJOJGAPFQRJSV-UHFFFAOYSA-N
Synonym montmorillonite, bentolite, gelwhite l, montmorillonite ksf, montmorillonite k 10, unii-a585mn1h2l, envirobent, neokunibond, arcillite, bedelix
PubChem CID 71586775
IUPAC-Name Dialuminium; Dioxosilan; Sauerstoff(2-); Hydrat
SMILES O.[O-2].[O-2].[O-2].O=[Si]=O.O=[Si]=O.O=[Si]=O.O=[Si]=O.[Al+3].[Al+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Montmorillonite K-10
Menge 5 kg
Fieser 15,213
Merck Index 11,6168
Dichte 0.500 to 0.600 kg/l