Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Monovalente Flagella-Salmonellen-Antiseren H
Verwendung in Objektträger-Agglutinationstests zur Serotypisierung von Salmonellen-Isolaten gemäß Kauffmann-White-Klassifizierung. Pro-Lab Diagnostics™ monovalente Flagella (H) Salmonellen-Antiseren beinhalten ein umfassendes Sortiment an monovalenten Salmonella-Antigenen, die in kostengünstigen 3.0 ml-Flaschen geliefert werden.
Marke: Pro-Lab Diagnostics™ PL6129
19.58 CHF gültig bis 2024-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21638" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.01530kg
Beschreibung
Während polyvalente O (somatische) Antiseren bei der anfänglichen Serogruppierung helfen, wird die vollständige Identifizierung von O-Antigenen mit monovalent-spezifischen O-Antiseren erreicht. Der Serotyp der Salmonella-Isolate kann dann mit H (Flagella)-Antiseren bestimmt werden.
- Gebrauchsfertige verdünnte Antiseren mit 0.01 % Thimerosal als Konservierungsmittel
- Hergestellt unter Verwendung von Referenzstämmen, die gemäß den Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation hergestellt wurden
- Zertifizierte Leistung des Referenzzentrums
- In farbcodierten Tropfflaschen
- Lange Haltbarkeit: Bis zu 5 Jahren ab Herstellungsdatum
Spezifikation
W.H.O. | |
Antigenfaktor f | |
Herkömmliche Objektträger-Agglutinationstests | |
3,0 mL |
2 °C bis 8 °C, nicht einfrieren | |
Monovalente Flagella (H) Salmonellen-Antiseren | |
Tropfflasche | |
Agglutination |