Learn More
Mononatriumglutamat-Monohydrat, TRC
Artikelnummer. 30471832
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30471832 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30471832 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM5671505G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Monosodium Glutamate Monohydrate
CAS 6106-04-3
Summenformel C5 H8 N O4 . H2 O . Na
Menge 5 g
Synonym L-Glutamic acid, sodium salt, hydrate (1:1:1), Glutamic acid, monosodium salt, monohydrate, L- (8CI), L-Glutamic acid, monosodium salt, monohydrate (9CI), MSG monohydrate, Monosodium L-glutamate monohydrate, Monosodium glutamate monohydrate, Sodium glutamate monohydrate
InChI-Formel InChI=1S/C5H9NO4.Na.H2O/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10);;1H2/q;+1;/p-1/t3-;;/m0../s1
SMILES O.[Na+].N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)[O-]
IUPAC-Name Natrium;(2S)-2-Amino-5-Hydroxy-5-Oxopentanoat;hydrat
Molekulargewicht (g/mol) 187.126
Formelmasse 187.046