Learn More
Monosialogangliosid GM3 Natriumsalz, TRC
Artikelnummer. 30482169
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.5 mg
Packungsgröße:
0.50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30482169 0.5 mg 0.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30482169 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM5671400.5MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Monosialoganglioside GM3 Sodium Salt
Summenformel C59H107N2NaO21
Menge 0.5 mg
Synonym Ganglioside GM3 Sodium Salt, GLac1 Sodium Salt, GM3 Sodium Salt, Ganglioside M3 Sodium Salt, Hematoside Sodium Salt, Sialosyllactosylceramide Sodium Salt
InChI-Formel InChI=1S/C59H108N2O21.Na/c1-4-6-8-10-12-14-16-18-19-21-23-25-27-29-31-33-46(69)61-40(41(66)32-30-28-26-24-22-20-17-15-13-11-9-7-5-2)38-77-56-51(73)50(72)53(45(37-64)79-56)80-57-52(74)55(49(71)44(36-63)78-57)82-59(58(75)76)34-42(67)47(60-39(3)65)54(81-59)48(70)43(68)35-62;/h30,32,40-45,47-57,62-64,66-68,70-74H,4-29,31,33-38H2,1-3H3,(H,60,65)(H,61,69)(H,75,76);/q;+1/p-1/b32-30+;/t40-,41+,42-,43+,44-,45-,47+,48+,49-,50+,51+,52+,53-,54+,55+,56+,57-,59?;/m0./s1
SMILES O[C@H]1CC(O[C@H]2[C@@H](O)[C@H](O[C@H]3[C@H](CO)O[C@@H](OC[C@]([C@@](O)([H])/C=C/CCCCCCCCCCCCC)([H])N([H])C(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)[C@H](O)[C@H]3O)O[C@@H](CO)[C@@H]2O)(C(O[Na])=O)O[C@@H]([C@@]([H])([C@]([H])(O)CO)O)[C@@H]1NC(C)=O
Molekulargewicht (g/mol) 1203.47