Learn More
Monomethyl Phthalate, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Phthalic Acid Monomethyl Ester |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Menge | 25 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H8O4/c1-13-9(12)7-5-3-2-4-6(7)8(10)11/h2-5H,1H3,(H,10,11) |
| Formelmasse | 180.0423 |
| Reinheit (%) | >95% |