Learn More
Monomethyl auristatin E (MMAE) Antibody (08), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
256.00 CHF - 542.00 CHF
Spezifikation
Antigen Monomethyl auristatin E (MMAE)
Klon 08
Verdünnung ELISA 1:1000-1:2000
Anwendungen ELISA
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30116704
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-31974-100ug
100 μg
542.00 CHF
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30115289
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-31974-20ug
20 μg
256.00 CHF
20 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Monomethyl auristatin E (MMAE) Monoclonal antibody specifically detects Monomethyl auristatin E (MMAE) in Nonspecies specific samples. It is validated for ELISA
Spezifikation
Spezifikation
Monomethyl auristatin E (MMAE)
ELISA 1:1000-1:2000
Monoclonal
Purified
RUO
0.2 um filtered solution in PBS
This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with Monomethyl auristatin E (MMAE) conjugated to BSA
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
08
ELISA
Unconjugated
Mouse
Non-species specific
474645-27-7, Monomethyl auristatin E (GMP), vedotin
IgG1
Protein A purified