Learn More
Monomethyladipat, TRC
Artikelnummer. 30479624
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30479624 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30479624 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM564800100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Monomethyl Adipate
CAS 627-91-8
Summenformel C7H12O4
Menge 100 g
Synonym Hexanedioic Acid 1-Methyl Ester, Adipic Acid Methyl Ester, Adipic Acid Monomethyl Ester, Hexanedioic Acid Monomethyl Ester, 5-Carbomethoxypentanoic Acid, 6-Methoxy-6-oxohexanoic Acid, Methyl 5-Carboxypentanoate, Methyl Adipate, Methyl Hemiadipate, Methyl Hydrogen Adipate, Monomethyl 1,6-Hexanedioate, NSC 55113, NSC 9389
InChI-Formel InChI=1S/C7H12O4/c1-11-7(10)5-3-2-4-6(8)9/h2-5H2,1H3,(H,8,9)
SMILES COC(=O)CCCCC(=O)O
Molekulargewicht (g/mol) 160.17
Formelmasse 160.0736