Learn More
Monoethanolamin, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagenz, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15548574 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 ml
Verpackung:
Enghalsflasche aus braunem Glas
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15548574 500 ml Enghalsflasche aus braunem Glas 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15548574 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. 931401
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Qualitativ hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie
Chemische Identifikatoren
CAS 141-43-5
Summenformel C2H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 61.08
MDL-Nummer MFCD00008183
InChI-Schlüssel HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ethanolamin, Monoethanolamin, 2-Hydroxyethylamin, Colamin, Olamin, Ethylolamin, olamine, 2-amino-1-ethanol, ethanol, 2-amino, ethylolamine
PubChem CID 700
ChEBI CHEBI:16000
IUPAC-Name 2-Aminoethan-1-ol
SMILES NCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Monoethanolamin
Flammpunkt 86.00 °C
Verpackung Enghalsflasche aus braunem Glas
Menge 500 ml
Relative Dichte 1 l = 1.02 kg
Formelmasse 61.08
Güte BAKER ANALYZED™ ACS-Reagenz
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.