Learn More
Invitrogen™ Monochlorobimane (mBCI)
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
Beschreibung
Monochlorbimin ist grundsätzlich bis zur Konjugation nicht fluoreszierend und reagiert bereitwillig mit diversen niedermolekularen Thiolen, einschließlich Glutathion, N-Acetylcystein, Mercaptopurin, Peptiden und Plasma-Thiolen. Das Glutathion-Konjugat von Monochlorbimin hat Absorptions-/Emissionsmaxima von ∼394/490 nm.
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 25 mg |
| Produkttyp | Monochlorobiman |
| Inhalt und Lagerung | Im Tiefkühlgerät bei –5 bis –30 °C aufbewahren und vor Licht schützen. |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Emission | 490 |