Learn More
Cytiva MonoBeads™ Säulen Artikelnummer.: 10511280
Cytiva MonoBeads™ Säulen
Artikelnummer. 10511280 Alle ansehen Cytiva Produkte
50 mm, Borosilikatglas, 40 bar, 1 Stück
Click to view available options
Höhe (metrisch):
50mm
50 mm
100mm
Material:
Borosilikatglas
Glas
PEEK
Max. Druck:
40 bar
50 bar
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10511280
Marke: Cytiva 17516601
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Verwenden Sie Mono Q- oder S-Präzisionssäulen für schnelle, empfindliche und hochauflösende Ionenaustausch-Trennungen von Biomolekülen im mikropräparativen Bereich. Cytiva Life Sciences™ Mono Q oder S PC, mit MonoBeads™ vorgefüllte Säulen erzielen eine maximale Auflösung durch die Effizienz kleiner, perfekt sphärischer monodispersiver Partikel.
  • Die maximale Auflösung wird durch Effizienz kleiner sphärischer Partikel erreicht, optimal verpackt
  • Partikel werden mit Q- oder S-Ionenaustauschern mit ausgezeichneter Empfindlichkeit gekoppelt
  • Kompatibel mit Hochleistungs-LC-Systemen
  • Stabil in allen herkömmlichen Puffern, außer in hochkonzentratigen Oxidations- und Reaktionsmitteln, DMSO, DMF und Ameisensäure
  • Tricorn-Säulen sind für den Polierschritt optimiert, wenn hohe Reinheit vonnöten ist
  • PC1.6/5 -Säulen eignen sich hervorragend für die Mikroreinigung von Proben in Mengen vom Subnanogramm- bis Mikrogrammbereich auf Hochleistungs-LC-Systemen
  • Mono Q: Ionenkapazität 0.27 bis 0.37 mmol Cl/ml
  • Mono S: Ionenkapazität 0.12 bis 0.15 mmol Cl/ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Puffer Alle herkömmlichen Puffer außer hochkonzentratigen Oxidations- und Reaktionsmitteln, DMSO, DMF und Ameisensäure
Produkttyp Mono Q Ionenaustauschsäule
Säulenbettvolumen 1 ml
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,19 in.
Innendurchmesser (metrisch) 5 mM
Menge Einzeln
Höhe (angloamerikanisch) 1,96 in.
Höhe (metrisch) 50 mm
Flussrate 0.05 bis 3 ml/min
Material Borosilikatglas
Ligandentyp O-CH2-CHOH-CH2-O-CH2-CHOH-CH2-N+ (CH3) 3
Max. Druck 40 bar
pH-Bereich 2 bis 12
Partikelgröße 10 μm
Support-Typ Monodisperse poröse Polystyrol/Divinylbenzol-Perle
Inhalt und Lagerung 4 bis 30 °C
Säulentyp Mono Q Ion Exchange Column
Zur Verwendung mit (Anwendung) Aufbereitung im kleinen Rahmen bei der Reinigung von Proteinen, Peptiden und anderen Biomolekülen, wenn hohe Reinheit erforderlich ist
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Mono Q 5/50 GL
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P235-Kühl halten.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva MonoBeads™ Säulen >