Learn More
Monomethylterephthalat, TRC
Artikelnummer. 30477308
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30477308 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30477308 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3281005G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material mono-Methyl Terephthalate
CAS 1679-64-7
Summenformel C9H8O4
Menge 5 g
Synonym 1,4-Benzenedicarboxylic Acid Monomethyl Ester, Terephthalic Acid Monomethyl Ester, 4-(Carbomethoxy)benzoic Acid, 4-(Methoxycarbonyl)benzoic Acid, 4-[(Methyloxy)carbonyl]benzoic Acid, Hydrogen Methyl Terephthalate, Methyl 4-Carboxybenzoate, Methyl Hydrogen Terephthalate, Methyl p-Carboxybenzoate, Methyl p-Phthalate, Monomethyl terephthalate, NSC 210838, p-(Methoxycarbonyl)benzoic Acid, p-Carbomethoxybenzoic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C9H8O4/c1-13-9(12)7-4-2-6(3-5-7)8(10)11/h2-5H,1H3,(H,10,11)
SMILES COC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)O
Molekulargewicht (g/mol) 180.16
Formelmasse 180.0423