Learn More
Mono-Methyl Succinat 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10613522 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10613522 100 g Glasflasche 100 Gramm
10431392 10 g Glasflasche 10 Gramm
10103251 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10613522 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 127731000
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3878-55-5 | C5H8O4 | 132.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3878-55-5
Summenformel C5H8O4
Molekulargewicht (g/mol) 132.11
MDL-Nummer MFCD00002788
InChI-Schlüssel JDRMYOQETPMYQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym monomethyl succinate, succinic acid monomethyl ester, methyl hydrogen succinate, mono-methyl succinate, butanedioic acid, monomethyl ester, 3-carbomethoxypropanoic acid, succinic acid, monomethyl ester, unii-ya2v724s0a, mono-methyl hydrogen succinate, butanedioic acid monomethyl ester
PubChem CID 77487
ChEBI CHEBI:75146
IUPAC-Name 4-Methoxy-4-Oxobutansäure
SMILES COC(=O)CCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material mono-Methyl succinate
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 55°C to 59°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 151°C (20.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HO2CCH2CH2CO2CH3
Menge 100 g
Beilstein 02, 608
Formelmasse 132.11
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Kristalle oder kristalline Brocken