missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Mono-Methyl-Histone H1.2 (Lys105) Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 17792824
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17792824 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17792824 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA5121431

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Antibody tested in Indirect ELISA.

Histones are basic nuclear proteins responsible for nucleosome structure of the chromosomal fiber in eukaryotes. Two molecules of each of the four core histones (H2A, H2B, H3, and H4) form an octamer, around which approximately 146 bp of DNA is wrapped in repeating units, called nucleosomes. The linker histone, H1, interacts with linker DNA between nucleosomes and functions in the compaction of chromatin into higher order structures. This gene is intronless and encodes a member of the histone H1 family. Transcripts from this gene lack polyA tails but instead contain a palindromic termination element. This gene is found in the large histone gene cluster on chromosome 6.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Mono-Methyl-Histone H1.2 (Lys105)
Anwendungen ELISA, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.15 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.03% ProClin 300; pH 7.4
Gen H1-2
Gen-Zugriffsnummer P16403
Gen-Alias 0610008C09Rik; CTL-1; H1 histone family, member 2; H1 VAR.1; H1.2; H1.2 linker histone, cluster member; H1-2; H1C; H1f2; H1s-1; H1var1; His1a; Hist1h1c; histone 1, H1c; histone cluster 1, H1c; histone H1; histone H1.1; histone H1.2; Histone H1c; histone H1d; Histone H1s-1; LOC684681; MGC3992; similar to Histone H1.2 (H1 VAR.1) (H1c)
Gensymbole H1-2, HIST1H1C
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Synthesized peptide derived from Human Histone H1.2 protein (100-112aa).
Reinigungsverfahren Antigen affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3006
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C or -80°C if preferred
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.