Learn More
Monel™ 400 Draht, 0.50 mm (0.02 Zoll) Durchmesser, Thermo Scientific Chemicals
112.86 CHF - 143.99 CHF
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15442127
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045066.TB |
113 g |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15452127
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045066.TC |
227 g |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
Alloy 400 is widely used in many fields, especially marine and chemical processing. Typical applications are valves and pumps; pump and propeller shafts; marine fixtures and fasteners; electrical and electronic components; springs; chemical processing equipment; gasoline and fresh water tanks; crude petroleum stills, process vessels and piping; boiler feedwater heaters and other heat exchangers; and deaerating heaters.