Learn More
Mometason-Furoat, TRC
Artikelnummer. 30137049
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30137049 100 mg 100 Milligramm
30041253 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30137049 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM490000100MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 83919-23-7
Summenformel C27 H30 Cl2 O6
Molekulargewicht (g/mol) 521.43
Synonym (11β,16α)-9,21-Dichloro-17-[(2-furanylcarbonyl)oxy]-11-hydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, Asmanex, Asmanex Twisthaler, Ecural, Elocom, Elocon, Elomet, Mometasone 17-(2-furoate), Mometasone furoate, Monovo, Nasonex, Ovixan, Sch 32088, Twisthaler
IUPAC-Name [(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-9-chloro-17-(2-chloracetyl)-11-hydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] furan-2-carboxylat
SMILES C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(Cl)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(OC(=O)c5occc5)C(=O)CCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mometasone Furoate
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Mometasone Furoate
Versandbedingung Room Temperature
InChI-Formel InChI=1S/C27H30Cl2O6/c1-15-11-19-18-7-6-16-12-17(30)8-9-24(16,2)26(18,29)21(31)13-25(19,3)27(15,22(32)14-28)35-23(33)20-5-4-10-34-20/h4-5,8-10,12,15,18-19,21,31H,6-7,11,13-14H2,1-3H3/t15-,18+,19+,21+,24+,25+,26+,27+/m1/s1
Industry Type Pharmaceutical
Menge 100 mg
Formelmasse 520.1419