Learn More
Molybdänsäure, MoO3 85 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11488813
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11488813 2500 g 2500 Gramm
11468813 100 g 100 Gramm
11478813 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11488813 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10537.0E
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 7782-91-4 | H2MoO4 | 161.96 g/mol
Molybdic acid is used as a precursor in the production of ammonium molybdate tetrahydrate and molybdenum(IV) sulfide. The mixture of molybdic acid in concentrated sulfuric acid is called as Froehde reagent, which finds application in analytical chemistry for the detection of alkaloids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Molybdänsäure wird als Vorstufe bei der Herstellung von Ammoniummolybdat-Tetrahydrat und Molybdän(IV)-sulfid verwendet. Das Gemisch aus Molybdänsäure in konzentrierter Schwefelsäure wird als Froehde-Reagenz bezeichnet, das in der analytischen Chemie für den Nachweis von Alkaloiden verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in verdünntem Ammoniumhydroxid, Alkali und Ammoniak. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Basen und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7782-91-4
Summenformel H2MoO4
Molekulargewicht (g/mol) 161.96
MDL-Nummer MFCD00036287
InChI-Schlüssel VLAPMBHFAWRUQP-UHFFFAOYSA-L
Synonym molybdic acid, molybdic vi acid, unii-i96n991j1n, dihydroxy dioxo molybdenum, molybdic acid acs, dihydroxy-dioxomolybdenum, molybdate moo42-, dihydrogen, t-4, dihydroxidodioxidomolybdenum, aronis24112, moo2 oh 2
PubChem CID 82208
ChEBI CHEBI:25371
IUPAC-Name Dihydroxy(dioxo)molybdän
SMILES O[Mo](O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Molybdic acid
Menge 2500 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in dilute ammonium hydroxide,alkali and ammonia. Slightly soluble in water.
Concentration or Composition (by Analyte or Components) MoO3 85% min
Dichte 3.1