Learn More
Molybdändraht, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4407651
Click to view available options
Menge:
100 m
25 m
5 m
Packungsgröße:
100 Meter
25 Meter
5 Meter
Artikelnummer. 11346737
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010038.G5
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Form: ca. 2.0 g/m, Härte: weich
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-98-7
Summenformel Mo
Molekulargewicht (g/mol) 95.95
MDL-Nummer MFCD00003465
InChI-Schlüssel ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
PubChem CID 23932
ChEBI CHEBI:28685
IUPAC-Name Molybdän
SMILES [Mo]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Molybdenum
Farbe Grau
Aussehen Dark gray wire
Dichte 10.22g/cm3 at 20°C
Menge 5 m
Geruch Geruchsneutral
Prozentgehaltsbereich 99.95% (Metals basis)
Form Draht, 2 mm (0.08 Zoll) Durchmesser