Learn More
Molybdän(VI)-oxid, ≥99.5 %, Reagenzgütegrad, Honeywell™
Artikelnummer. p-7120604 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15657920 100 g Poly-Flasche 100 Gramm
15677920 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
15667920 1 kg Poly-Flasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15657920 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. M0753100G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Reagenzgütegrad, ≥99.5 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1313-27-5
Summenformel MoO3
Molekulargewicht (g/mol) 143.95
MDL-Nummer MFCD00003469
InChI-Schlüssel JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym Molybdäntrioxid, Molybdän(VI)-oxid, Molybdänanhydrid, Molybdän, Molybdänoxid, Molybdänsäureanhydrid, Molybdänperoxid, molybdic acid anhydride, molybdenum peroxide
PubChem CID 14802
ChEBI CHEBI:30627
IUPAC-Name Trioxomolybdän
SMILES O=[Mo](=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Molybdän(VI)-Oxid
Schmelzpunkt 795 °C
Farbe Grau
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Strukturformel MoO3
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 143.94 mol
Reinheit (%) ≥ 99.5 %
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Poly-Flasche