Learn More
Molybdän(VI)-oxid, ≥99.5 %, Reagenzgütegrad, Honeywell™
Alle ansehen Solstice Research Chemicals ProdukteBeschreibung
- ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Molybdenum(VI) oxide |
| Schmelzpunkt | 795°C |
| Farbe | Grau |
| Physikalische Form | Powder |
| Menge | 500 g |
| Strukturformel | MoO3 |
| UN-Nummer | NONH for all modes of transport |
| Formelmasse | 143.94g/mol |
| Reinheit (%) | ≥99.5% |
| Geruch | Odorless |
| Mehr anzeigen |