Learn More
Molybdän(VI)-Oxid, ≥99.5%, ACS-Reagenz, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15612820 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15612820 100 g Poly-Flasche 100 Gramm
15622820 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15612820 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 267856100G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
ACS-Reagenz, ≥99,5%
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1313-27-5
Summenformel MoO3
Molekulargewicht (g/mol) 143.95
MDL-Nummer MFCD00003469
InChI-Schlüssel JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym Molybdäntrioxid, Molybdän(VI)-oxid, Molybdänanhydrid, Molybdän, Molybdänoxid, Molybdänsäureanhydrid, Molybdänperoxid, molybdic acid anhydride, molybdenum peroxide
PubChem CID 14802
ChEBI CHEBI:30627
IUPAC-Name Trioxomolybdän
SMILES O=[Mo](=O)=O
Spezifikation
Siedepunkt 1155 °C
Chemischer Name oder Material Molybdän(VI)-Oxid
Schmelzpunkt 795 °C
Farbe Grau
Menge 100 g
Strukturformel MoO3
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 143.94 mol
Reinheit (%) ≥ 99.5 %
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Pulver
Dichte 4.70 g/cm3