Learn More
Molybdän(V)-Isopropoxid, ≥ 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11324228
Change view
Click to view available options
Menge:
0.5 g
2 g
10 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
10 Gramm
2 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11324228 10 g 10 Gramm
11334228 0.5 g 0.50 Gramm
11314228 2 g 2 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11324228 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 041484.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Vorstufe, die im Sol-Gel-Verfahren verwendet wird
Molybdenum(V) isopropoxide, it is used as a Precursor used in sol-gel process. It is used in nanomaterials and thin films. It is used as a solution based product for printed electronics. It acts a catalyst for selective isobutane oxidation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 209733-38-0
Summenformel C15H35MoO5
Molekulargewicht (g/mol) 391.39
MDL-Nummer MFCD00210636
InChI-Schlüssel HLFWWCCBFJUYJL-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenum v isopropoxide, acmc-20akdz, pentaisopropoxymolybdenum v, molybdenum 5+ pentakis propan-2-olate
PubChem CID 18475294
IUPAC-Name Molybdän; Propan-2-olat
SMILES CC(C)O[Mo](OC(C)C)(OC(C)C)(OC(C)C)OC(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Molybdenum(V) isopropoxide
Farbe Schwarz bis gelb
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Strukturformel Mo[OCH(CH3)2]5
Menge 10 g
UN-Nummer UN3181
Empfindlichkeit Moisture Sensitive
Formelmasse 391.04
Reinheit (%) ≥99%
Physikalische Form Pulver