Learn More
Molybdän(V)­Isopropoxid, 99.6 % (m.b.), 5 % w/v in IPA, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™-Flaschen, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11364797
Verfügbar ab: 03-09-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Molybdän(V)­Isopropoxid, 99.6 % (m.b.), 5 % w/v in IPA, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™-Flaschen, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11364797
100 mL, 100 Milliliter
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
Artikelnummer. 11364797
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041836.AE
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 209733-38-0 | C15H35MoO5 | 391.39 g/mol
Used in the preparations of nanomaterials and thin films.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Unter Argonatmosphäre verpackt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 209733-38-0
Summenformel C15H35MoO5
Molekulargewicht (g/mol) 391.39
MDL-Nummer MFCD00210636
InChI-Schlüssel HLFWWCCBFJUYJL-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenum v isopropoxide, acmc-20akdz, pentaisopropoxymolybdenum v, molybdenum 5+ pentakis propan-2-olate
PubChem CID 18475294
IUPAC-Name Molybdän; Propan-2-olat
SMILES CC(C)O[Mo](OC(C)C)(OC(C)C)(OC(C)C)OC(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Molybdenum(V) isopropoxide
Farbe Gelb bis Braun
Flammpunkt 12°C (54°F)
Geruch Alkoholähnlich
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Verpackung ChemSeal™ Flaschen
Strukturformel Mo[OCH(CH3)2]5
Menge 100 mL
UN-Nummer UN1219
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in hydrocarbons,reacts with alcohols,ketones and esters
Formelmasse 391.04
Reinheit (%) 99.6%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 5 % w/v in Isopropanol
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerQ07L040 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Artikelnummer041836.AC,041836.AE
ChargennummerW24B023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Artikelnummer041836.AC,041836.AE
ChargennummerA29S058 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Artikelnummer041836.AC,041836.AE
ChargennummerC18N20 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Artikelnummer041836.AC,041836.AE
ChargennummerH26Z033 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Artikelnummer041836.AC,041836.AE
Name des Produkts
Molybdän(V)­Isopropoxid, 99.6 % (m.b.), 5 % w/v in IPA, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™-Flaschen, Thermo Scientific Chemicals >